Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 384-brunnars reaktionsplatta med streckkod
Produktkod. p-4918095 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Inkluderar:
1000 plattor
500 plattor
50 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 500
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar unitSize
10005724 50 plattor Paket med 50
10209594 500 plattor Paket med 500
10505035 1000 plattor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10005724 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4309849
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Utformad för att ge oöverträffad temperaturnoggrannhet och enhetlighet för snabb, effektiv PCR-amplifiering
  • Tillverkad av ett enda styvt stycke polypropen i format med 384 brunnar
  • Utformad för att fungera med Applied Biosystems 384-brunnars realtids-PCR-system och termiska cykler
  • Frostad för att minimera störande fluorescens från brunnar i cykelblocket
  • Avskärmad för att eliminera autofluorescerande plattor
  • Unik design ger en barriär mot den omgivande luften för att säkerställa en enhetlig temperatur från brunn till brunn
  • Varje reaktionsplatta innehåller en unik seriell etikett med åtta tecken (streckkod) som är läsbar av både användare och maskin för att förhindra spårningsfel
  • Plattform: 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, QuantSt
PCR, PCR& realtids-PCR, realtids-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Innehåller 50 plattor.
Kan förvaras vid rumstemperatur. Under lämpliga förvaringsförhållanden kan plattor förvaras på obestämd tid.
Förpackning 50 plattor
Produktlinje MicroAmp
Färg Optisk
Produkttyp Mikroplatta
För användning med (utrustning) Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer
Kjol stil Kantad
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 40μ l
Antal Wells 384
Inkluderar 50 plattor
Kvantitet 50 plattor
Reaktionshastighet Snabb eller standard