Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 384-Well Reaction Plate
Produktkod. 10659845 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 plattor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10659845 1000 plattor Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10659845 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4343370
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Optimerad för att ge oöverträffad noggrannhet och enhetlighet i temperatur för snabb, effektiv PCR-amplifiering
Tillverkad av ett enda styvt stycke polypropen i ett format med 384 brunnar, är plattan konstruerad för att fungera med Applied Biosystems Real-Time PCR-system och GeneAmp™ PCR-system.
  • Frostad för att minimera störande fluorescens från brunnar i cykelblocket
  • Avskärmad för att eliminera autofluorescerande plattor
  • Designen ger en barriär mot den omgivande luften för att säkerställa jämn temperatur från brunn till brunn
  • Platform: 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Innehåller 1000 plattor.
Kan förvaras vid rumstemperatur. Under lämpliga förvaringsförhållanden kan plattor förvaras på obestämd tid.
Förpackning 1 000 plattor
Produktlinje MicroAmp
Färg Optisk
Produkttyp Mikroplatta
För användning med (utrustning) Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer
Kjol stil Kantad
Material Polypropen
Antal Wells 384
Kvantitet 1000 plattor
Reaktionshastighet Standard