Läs mer
Beschreibung
Includes
1000 rör i remsor om 8
Benötigt
Fack eller hållarfack specifikt för instrumentet
Optimalt designad för att passa in Applied Biosystems Realtids PCR-system eller termiska cykler för exakt kontroll av cyklingstemperaturer.
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNA/Rnasfri |
| Färg | Optisk |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.2 mL |
| Volym (metrisk) | 0.25 mL |
| Kvantitet | 125 remsor |
| För användning med (utrustning) | Termiska cykler eller realtids-PCR-system |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Material | Polypropen |
| Innehåll och lagring | Innehåll: 1000 rör i remsor om 8. Förvaring: Rumstemperatur |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.