Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 96-brunnars reaktionsplatta
Code produit p-4918084 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
10 plattor
500 plattor
Conditionnement:
Paket med 500
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Conditionnement
10411785 10 plattor Varje
10045754 500 plattor Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Code produit 10411785 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur N8010560
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Utformad för att ge oöverträffad temperaturnoggrannhet och enhetlighet för snabb, effektiv PCR-amplifiering
Denna platta, konstruerad av ett enda styvt stycke polypropen i ett 96-brunnars format, är kompatibel med Applied Biosystems 96-brunnars Real-Time PCR-system och termiska cykler.
  • Frostad för att minimera störande fluorescens från brunnar i cykelblocket
  • Avskärmad för att eliminera autofluorescerande plattor
  • Unik design ger en barriär mot den omgivande luften för att säkerställa en enhetlig temperatur från brunn till brunn
  • Kapacitet: 96 x 0,2 ml-rör
  • Plattform: 2720 Thermal Cycler, 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 6100 Nucleic Acid PrepStation, 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
Tillämpningar: PCR, PCR& realtids-PCR, realtids-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Innehåller tio 96-brunnars reaktionsplattor.
Kommer att kräva antingen kapsyler eller heltäckande plattskydd för att täta (ingår ej).
Kan förvaras vid rumstemperatur. Med korrekt förvaring kan plattor förvaras på obestämd tid.
Förpackning 10 plattor
Produktlinje MicroAmp
Färg Optisk
Produkttyp Mikroplatta
För användning med (utrustning) Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer
Kjol stil Semi
Material Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Kvantitet 10 plattor
Frakt skick Rumstemperatur
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.