Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp®™ Optical 96-Well Reaction Plate med streckkod
Produktkod. 10407314 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal Wells:
96
Kvantitet:
20 plattor
500 plattor
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 20
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Kvantitet Förpackningsstorlek
10407314 96 20 plattor Paket med 20
10640806 96 500 plattor Paket med 500
10585867 96 500 plattor 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10407314 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4306737
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Optimerad för att ge oöverträffad noggrannhet och enhetlighet i temperatur för snabb, effektiv PCR-amplifiering
  • Tillverkad av en enda styv bit av polypropen i ett 96-brunnsformat
  • Kompatibel med Applied Biosystems 96-Well Real-Time PCR-system och termiska cykler
  • Frostad för att minimera störande fluorescens från brunnar i cykelblocket
  • Avskärmad för att eliminera autofluorescerande plattor
  • Unik design ger en barriär mot den omgivande luften för att säkerställa en enhetlig temperatur från brunn till brunn
  • Varje reaktionsplatta innehåller en unik seriell etikett med åtta tecken (streckkod) som är läsbar av både användare och maskin för att förhindra spårningsfel
  • Kapacitet: 96 x 0,2 ml-rör
  • Plattform: 2720 Thermal Cycler, 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 6100 Nucleic Acid PrepStation, 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio™ Dx, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti™ Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System
  • Tillämpningar: PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Transportförhållanden: Ambient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Innehåller 20 plattor.
Kan förvaras vid rumstemperatur. Med korrekt förvaring kan plattor förvaras på obestämd tid.
Förpackning 20 plattor
Produktlinje MicroAmp
Färg Optisk
Produkttyp Mikroplatta
För användning med (utrustning) Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer
Kjol stil Semi
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.3 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Kvantitet 20 plattor
Reaktionshastighet Standard