Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp®™ Optical 96-Well Reaction Plate med streckkod
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
- Tillverkad av en enda styv bit av polypropen i ett 96-brunnsformat
- Kompatibel med Applied Biosystems 96-Well Real-Time PCR-system och termiska cykler
- Frostad för att minimera störande fluorescens från brunnar i cykelblocket
- Avskärmad för att eliminera autofluorescerande plattor
- Unik design ger en barriär mot den omgivande luften för att säkerställa en enhetlig temperatur från brunn till brunn
- Varje reaktionsplatta innehåller en unik seriell etikett med åtta tecken (streckkod) som är läsbar av både användare och maskin för att förhindra spårningsfel
- Kapacitet: 96 x 0,2 ml-rör
- Plattform: 2720 Thermal Cycler, 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 6100 Nucleic Acid PrepStation, 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio™ Dx, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti™ Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System
- Tillämpningar: PCR, PCR& Realtids-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Transportförhållanden: Ambient
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Innehåll och lagring | Innehåller 25 förpackningar med 20 plattor vardera (varje förpackning motsvarar katalognummer 4306737). Kan förvaras vid rumstemperatur. Med korrekt förvaring kan plattor förvaras på obestämd tid. |
| Förpackning | 500 plattor |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Färg | Optisk |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer |
| Kjol stil | Semi |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |