Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 96-brunnars reaktionsplatta med streckkod& Optiska självhäftande filmer
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
100 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Innehåller
5 förpackningar med 20 plattor vardera (motsvarande 5 x tillverkningsnr. 4306737), 1 förpackning med 100 optiska självhäftande filmer (motsvarande tillverkningsnr. 4311971)
Tillverkad av ett enda styvt stycke polypropen i ett format med 96 brunnar, är denna platta kompatibel med Applied Biosystems 96-Well Real-Time PCR-system och termiska cykler.
- Frostad för att minimera störande fluorescens från brunnar i cykelblocket
- Avskärmad för att eliminera autofluorescerande plattor
- Unik design ger en barriär mot omgivande luft för att säkerställa en jämn temperatur från brunn till brunn
- Varje reaktionsplatta innehåller en unik seriell etikett med åtta tecken (streckkod) som är användarläsbar och maskinläsbar för att förhindra spårningsfel
- Den ingår MicroAmp Optiska självhäftande filmer minskar risken för kontaminering från brunn till brunn och provavdunstning när den appliceras på mikroplattorna
- Tryckkänsligt lim ger en tät tätning över varje brunn
- Kommer inte att störa provläsningen
- Bekräfta korrekt inriktning mot plattan och tryck sedan för att täta
- Lätt att applicera; fastnar inte i handsken
- Kapacitet: 96 x 0,2 ml rör
- MicroAmp engångsartiklar är optimerade för att ge oöverträffad temperaturnoggrannhet och enhetlighet för snabb, oljefri PCR-förstärkning
PCR, PCR och Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Transportförhållanden: Ambient
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Optisk |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Kvantitet | 100 tallrikar |
| Innehåll och lagring | Innehåller: 5 paket med 20 tallrikar vardera (motsvarande 5x katalog # 4306737) 1 paket med 100 optiska självhäftande filmer (motsvarande katalognummer 4311971) Förvara i rumstemperatur. Med korrekt förvaring är hållbarheten 2 år. |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer |
| Produkttyp | Plåt/häftande film/streckkod |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Visa mer |