Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk självhäftande film
Produktkod. 10299204 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
nr per ärende:
100 omslag
25 Omslag
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. nr per ärende Förpackningsstorlek
10299204 100 omslag Paket med 100
10567414 25 Omslag Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10299204 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4311971
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3565.00 SEK
    3137.65 SEK / Paket med 100
    Save 427.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
100 Optical Adhesive Covers
Minskar risken för kontaminering från brunn till brunn och provavdunstning när den appliceras på en mikroplatta
Applied Biosystems MicroAmp Optisk självhäftande film är utformad för att minska kontaminering från brunn till brunn och provavdunstning. Den lättanvända filmen appliceras genom att dra bort baksidan och hårt pressa den självhäftande filmen över toppen av en mikroplatta. Denna täta försegling hjälper till att säkerställa konsekventa PCR-data i realtid utan att dölja prover under läsning, och det skyddande höljet gör att mikroplattor enklare kan staplas för utrymmesbesparande bekvämlighet och lagring.
Funktioner
  • Tryckkänsligt lim ger en tät tätning över varje brunn
  • Kommer inte att störa provläsningen
  • Lätt att applicera film kommer inte att fastna på handskar
  • Förhindrar provförlust och minskar korskontaminering
  • Designad för att passa MicroAmp 96- och 384-brunnars plattor
Anteckningar
Thermo Fisher Scientific har utfört uttömmande funktionstester avseende mindre visuella inkonsekvenser (t.ex. rynkor, linjeavtryck, grumlighet, vita fläckar etc.) av MicroAmp Optisk självhäftande film som kan uppstå vid borttagning av fodret eller applicering på en platta. Dessa mindre visuella inkonsekvenser påverkar inte den självhäftande tejpens prestanda. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta teknisk support.
Bestellinformation
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Färg Optisk
Material Polyester
Antal Wells 96
nr per ärende 100 omslag
Kvantitet 100 omslag
Innehåll och lagring Inkluderar: 100 optiska självhäftande
skydd Förvaring: Rumstemperatur
För användning med (utrustning) 2720 Thermal Cycler, 6100 Thermal Cycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™ , SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™ , Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Snabb termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ViiA™ 7 Dx Fast System, QuantStudio™ Dx, 7500 Fast Dx System, ViiA™ 7 Snabbt system, ProFlex™ PCR-system
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Film, tätning eller applikator
Produktlinje MicroAmp
Lim Tryckkänslig
Plattkompatibilitet 96/384-brunnars tallrik
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.