Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk självhäftande film
Shop All Applied Biosystems ProductsDescription
Includes
100 Optical Adhesive Covers
Applied Biosystems MicroAmp Optisk självhäftande film är utformad för att minska kontaminering från brunn till brunn och provavdunstning. Den lättanvända filmen appliceras genom att dra bort baksidan och hårt pressa den självhäftande filmen över toppen av en mikroplatta. Denna täta försegling hjälper till att säkerställa konsekventa PCR-data i realtid utan att dölja prover under läsning, och det skyddande höljet gör att mikroplattor enklare kan staplas för utrymmesbesparande bekvämlighet och lagring.
Funktioner
- Tryckkänsligt lim ger en tät tätning över varje brunn
- Kommer inte att störa provläsningen
- Lätt att applicera film kommer inte att fastna på handskar
- Förhindrar provförlust och minskar korskontaminering
- Designad för att passa MicroAmp 96- och 384-brunnars plattor
Anteckningar
Thermo Fisher Scientific har utfört uttömmande funktionstester avseende mindre visuella inkonsekvenser (t.ex. rynkor, linjeavtryck, grumlighet, vita fläckar etc.) av MicroAmp Optisk självhäftande film som kan uppstå vid borttagning av fodret eller applicering på en platta. Dessa mindre visuella inkonsekvenser påverkar inte den självhäftande tejpens prestanda. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta teknisk support.
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Färg | Optisk |
| Material | Polyester |
| Antal Wells | 96 |
| nr per ärende | 100 omslag |
| Kvantitet | 100 omslag |
| Innehåll och lagring | Inkluderar: 100 optiska självhäftande skydd Förvaring: Rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | 2720 Thermal Cycler, 6100 Thermal Cycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™ , SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™ , Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Snabb termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ViiA™ 7 Dx Fast System, QuantStudio™ Dx, 7500 Fast Dx System, ViiA™ 7 Snabbt system, ProFlex™ PCR-system |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Film, tätning eller applikator |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Show More |