Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk självhäftande filmsats
Produktkod. 10095714 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. Kvantitet
10095714 1 kit
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10095714 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4313663
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
MicroAmp Optiska självhäftande skydd (antal 20), applikator (antal 1), MicroAmp Optisk kåpa kompressionsdyna (antal 1)
Designad för att passa på MicroAmp Optiska 96-brunnars reaktionsplattor
  • MicroAmp Optisk självhäftande film minskar risken för kontaminering från brunn till brunn och provavdunstning när den appliceras på en mikroplatta
  • MicroAmp Optiska filmkompressionsdynor är utformade för att stödja en korrekt termisk tätning mellan termocyklern och reaktionsplattorna vid användning av självhäftande filmer
  • MicroAmp Adhesive Film Applicator används för att bilda en tät försegling mellan en mikroplatta och en självhäftande film
  • Tryckkänsligt lim ger en tät tätning över varje brunn
  • Kommer inte att störa provläsningen
  • Press-N-Seal: Rikta in ordentligt mot plattan och tryck sedan för att täta
  • Lätt att —applicera fastnar inte på din handske
Förhindra förlust av värdefulla prover
  • Använd denna optiskt klara självhäftande film för att försegla proverna i brunnarna på en mikroplatta för att minska risken för korskontaminering mellan provbrunnarna och hjälpa till att säkerställa konsekventa realtids-PCR-data
  • Lätt att använda
  • Dra helt enkelt bort baksidan från den självhäftande filmen och applicera filmen ordentligt över toppen av din mikroplatta
  • Stapla mikroplattor och läs prover som vanligt förutom med mindre risk för provkontamination
  • MicroAmp Optiska filmkompressionsdynor är utformade för att stödja en korrekt termisk tätning mellan termocyklern och reaktionsplattorna vid användning av självhäftande filmer
  • Använd MicroAmp Självhäftande filmapplikator för att bilda en tät försegling mellan en mikroplatta och den självhäftande filmen
Forma en tät försegling
  • De MicroAmp Adhesive Film Applicator gör det möjligt att ergonomiskt trycka ner en självhäftande film på en mikroplatta för att bilda en tät försegling och minimera luftbubblor. Denna täta försegling förhindrar kontaminering från brunn till brunn och provförlust
  • Snabbt och enkelt
  • Använd MicroAmp Självhäftande filmapplikator för att påskynda processen att försegla flera mikroplattor
  • Detta verktyg är designat enligt mikroplattans dimensioner så att mikroplattan snabbt kan förseglas
  • Den robusta egenutvecklade plasten tål konstant användning för stora skärmningsapplikationer
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR och realtids-PCR, realtids-PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Optisk
Material Polyester
Antal Wells 96
Kvantitet 1 kit
Innehåll och lagring Inkluderar: MicroAmp™ Optiska självhäftande skydd (antal 20), applikator (antal 1), MicroAmp™ Optisk kåpa kompressionsdyna (antal 1)
För användning med (utrustning) 2720 Thermal Cycler, 6100 Thermal Cycler, 7000 System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™ , ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ Dx
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Film, tätning eller applikator
Produktlinje MicroAmp
Lim Tryckkänslig
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta