Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk filmkompressionsdyna
Produktkod. 10065764 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
5 Ea.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10065764 5 Ea. Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10065764 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4312639
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
5 optiska kåpa kompressionsdynor
För användning med självhäftande filmer
Designad för att stödja en korrekt termisk tätning mellan termocyklern och reaktionsplattorna vid användning av självhäftande filmer.
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR och realtids-PCR, realtids-PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Optisk
Kvantitet 5 Ea.
För användning med (applikation) PCR
Innehåll och lagring 5 optiska kåpa kompressionsdynor
För användning med (utrustning) 2720 Thermal Cycler, 3100 Genetic Analyzer, 3700 Genetic Analyzer, 6100 Thermal Cycler, 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp 9700, Veriti Thermal Cycler, 2720 Thermal Cycler
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Kompressionsdyna
Produktlinje MicroAmp
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta