Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaktionsrör med lock, 0,2 mL
Produktkod. 10045814 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 rör
10 000 rör
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10045814 1 000 rör Varje
10249594 10 000 rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10045814 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer N8010540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1542.00 SEK
    1110.65 SEK / Paket med 1000
    Save 431.35 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
1000 MicroAmp reaction tubes with caps, 0.2mL.
Designad för att maximera provåtervinningen
För användning med Applied Biosystems 0,2 ml termiska cykler inklusive Veriti™ 96-Well Thermal Cycler, GeneAmp™ PCR System 9700 och Applied Biosystems 2720 Thermal Cyclers. Optimalt utformad för exakt PCR.
  • Konsekvent plasttjocklek möjliggör enhetlig uppvärmning och kylning för exakta resultat
  • Lock med positiv klick-stängning säkerställer korrekt sittande
  • Polerad yta och konisk botten möjliggör maximal provåtervinning
  • Finns i ekonomiska bulkförpackningar
Optimerad design
  • Ge exceptionell temperaturnoggrannhet och enhetlighet för snabb, oljefri PCR-förstärkning med 0,2 ml 96-brunnars termiska cykler
  • Genomgå stränga kvalitetstester för att säkerställa reproducerbara resultat
Bekväm
  • Finns som klar eller färgad och i bulkförpackningar
  • Rekommenderad maximal reaktionsvolym: 100 μL
PCR, PCR& Realtids PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNA/Rnasfri
Färg Naturlig
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Volym (metrisk) 0.25 mL
Kvantitet 1 000 rör
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Produktlinje MicroAmp
Material Polypropen
Innehåll och lagring Inkluderar 1 000 MicroAmp™ Reaktionsrör med lock, 0,2 ml. Rekommenderad maximal reaktionsvolym är 100μ l. Förvara i rumstemperatur.
Reaktionshastighet Snabb
Frakt skick Rumstemperatur
Förslutningstyp Kupolformad mössa
Antal Wells 96
Formatera 1 000 rör
Produkttyp Reaktionsrör