Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaktionsrör med lock, 0,2 mL, autoklaverat
Handla allt Applied Biosystems ProdukterDescription
Optimalt utformad för exakt PCR.
- Konsekvent plasttjocklek möjliggör enhetlig uppvärmning och kylning för exakta resultat
- Lock med positiv klick-stängning säkerställer korrekt sittande
- Polerad yta och konisk botten möjliggör maximal provåtervinning
Optimerad design
Ger exceptionell temperaturnoggrannhet och enhetlighet för snabb, oljefri PCR-förstärkning med 0,2 ml 96-brunnars termiska cykler. Genomgå stränga kvalitetstester för att säkerställa reproducerbara resultat.
Bekvämt
Finns som klar eller färgad och i bulkförpackningar.
PCR, PCR& Realtids-PCR
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNA/Rnasfri |
| Färg | Naturlig |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.5 mL |
| Volym (metrisk) | 0.6 mL |
| Kvantitet | 1000 rör |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Material | Polypropen |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Show More |