Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaktionsrör utan lock, 0,2 mL
Produktkod. 10279254 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
10 000 rör
2 000 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10279254 2 000 rör Varje
10631386 10 000 rör Paket med 10000
10184737 10 000 rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10279254 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer N8010533
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Contains 10,000 MicroAmp™ Reaction Tubes without Caps, 0.2mL.
Kräver
Antingen kapsyler eller full plattförsegling.
Optimalt utformad för exakt PCR
För användning med Applied Biosystems 0,2 ml termiska cykler inklusive Veriti™ 96-Well Thermal Cycler, den GeneAmp™ PCR System 9700 och 2720 Thermal Cycler.
  • Konsekvent plasttjocklek möjliggör enhetlig uppvärmning och kylning för exakta resultat
  • Polerad yta och konisk botten tillåter maximal provåtervinning
  • Ge oöverträffad temperaturnoggrannhet och enhetlighet för snabb, oljefri PCR-förstärkning
  • Tunn, konisk vägg är konstruerad för att ge optimal kontakt med provblocket, medan enhetlig väggtjocklek säkerställer optimal värmeöverföring för exakta PCR-resultat
  • Rör genomgår stränga kvalitetstester för att säkerställa reproducerbara resultat
  • Plattform: 2720 Thermal Cycler, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR-system, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti™ Thermal Cycler
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR, PCR och Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Färg Naturlig
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Volym (metrisk) 0.15 mL
Kvantitet 2 000 rör
För användning med (utrustning) Termiska cykler eller realtids-PCR-system
Produktlinje MicroAmp
Material Polypropen
Innehåll och lagring Inkluderar 2 000 MicroAmp™ Reaktionsrör utan lock, 0,2 ml. Kräver antingen kapsyler eller full plattförsegling. Rekommenderad maximal reaktionsvolym är 100μ l. Förvara i rumstemperatur.
Reaktionshastighet Snabb
Frakt skick Rumstemperatur
Förslutningstyp Ingår ej
Antal Wells 96
Formatera 2 000 rör
Produkttyp Reaktionsrör