Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Stänkfri 96-brunnars bas
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
10 baser
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Innehåller
10 MicroAmp Stänkfria 96-brunnars baser.
- Designad för att hålla MicroAmp reaktionsrör i MicroAmp brick-/hållaruppsättningar eller 96-brunnars reaktionsplattor för bekväm pre-PCR och post-PCR provbearbetning
- Enhetliga resultat
- Använd med instrument som har uppvärmda provkåpor för att eliminera kondens och behov av mineralolja
- Proprietär MicroAmp reaktionsrör är avgörande för högpresterande PCR för att säkerställa maximal temperatur och amplifieringslikformighet för prover
PCR, PCR och Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Innehåll och lagring | Innehåller 10 MicroAmp™ Stänkfria 96-brunnars baser. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | 96-Well Base |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™ , SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOne™ , StepOnePlus™ , Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Snabb termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ProFlex™ PCR-system, ViiA™ 7 Dx Fast System, 7500 Fast Dx System, 2720 Thermal Cycler, ViiA™ 7 Snabbt system, QuantStudio™ Dx |
| För användning med (applikation) | PCR |
| Plattkompatibilitet | 96-brunnsplatta |
| Kvantitet | 10 baser |
| Frakt skick | Rumstemperatur |