Läs mer
Invitrogen™ MultiScribe™ Motsatt Transcriptase
Beskrivning
Innehåller
MultiScribe™ Motsatt Transcriptase (100 μL vid 50U/μ L).
MultiScribe Reverse Transcriptase är en rekombinant moloney murin leukemia virus (rMoMuLV) reverse transcriptas optimerad för TaqMan-baserade analyser. MultiScribe Reverse Transcriptase liknar MuLV reverse transcriptas men skiljer sig i rekommenderad användning. Denna rekombinanta RNA-beroende –DNA-polymeras använder enkelsträngat RNA som mall i närvaro av en primer för att syntetisera en komplementär DNA-sträng (cDNA).
Funktioner i MultiScribe Reverse Transcriptase inkluderar:
- Kompatibel med ettstegs- och tvåstegsreaktioner med RT-PCR, vilket ger flexibilitet vid provsättning
- Individuell komponentdesign ger mångsidighet vid testuppsättning
- 5 000 U levereras i 100 μl flaskor (50 U/μl)
- Reaktionstemperatur upp till 52 °C
Användningsområden
- PCR
- RT-PCR
- Omvänd transkription
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 50 U/μl |
| Innehåll och lagring | • MultiScribe Motsatt Transcriptase , 100μ L (50 U/μ L) |
| Formatera | Fristående enzym |
| Teknik | Omvänd transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Kvantitet | 100μ L |
| Omvänt transkriptas | MultiScribe |
| Ribonukleas H-aktivitet | Ja |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | RT-PCR |
| Visa mer |