Läs mer
Applied Biosystems™ MUSTANG PURPLE™ Dye Spectral Calibration Plate för Multiplex qPCR, 384-brunnar
Produktkod. 15675208 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15675208 1 tallrik Varje
1 options
Produktkod. 15675208 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4457334
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1858.00 SEK
    1467.82 SEK / Paket med 1
    Save 390.18 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
För kalibrering av din ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, och QuantStudio™ 12K Flex realtids-PCR-system med ett 384-brunnars block.
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner.
Beställningsinfo
Torrisfrakt; förvara i frysen (-5° till -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C).
Kalibrerat färgämne Mustang Purple™
För användning med (utrustning) QuantStudio™ , ViiA™ 7 System
Produkttyp Dye Spectral Calibration Plate
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 tallrik
Kalibreringstyp Spektralkalibrering