Läs mer
Applied Biosystems™ MUSTANG PURPLE™ Dye Spectral Calibration Plate, 96-brunnars
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Färgämnesformuleringarna hjälper till att förbättra multiplexeringsresultaten genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som är en del av dina realtids-PCR-experiment.
Se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner. Färgämnesformuleringen hjälper till att förbättra multiplexeringsresultaten genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som ingår i realtids-PCR-experiment.
Beställningsinfo
Torrisfrakt; förvara i frysen (-5° till -30 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C). |
| Kalibrerat färgämne | Mustang Purple™ |
| För användning med (utrustning) | 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 7, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 12K |
| Produkttyp | Dye Spectral Calibration Plate |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 1 tallrik |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |