Läs mer
Applied Biosystems™ MUSTANG PURPLE™ Dye Spectral Calibration Plate för Multiplex qPCR, snabb 96-brunnar
Produktkod. 15890413 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15890413 1 tallrik Varje
1 options
Produktkod. 15890413 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4457328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1594.00 SEK
    1259.26 SEK / Paket med 1
    Save 334.74 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
För kalibrering av din 7500 Fast, ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex och 7 Flex, och QuantStudio™ 12K Flex RT-PCR-system med ett snabbt 96-brunnars block.
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner.
Beställningsinfo
Torrisfrakt; förvara i frysen (-5° till -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C).
Kalibrerat färgämne Mustang Purple™
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System
Produkttyp Dye Spectral Calibration Plate
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 tallrik
Kalibreringstyp Spektralkalibrering