Läs mer
Applied Biosystems™ Normaliseringskit, snabb 96-brunnar
Används för att underhålla ditt realtids-PCR-instrument med Fast 96-brunnsblock.
Brand: Applied Biosystems™ 4443774
Innehåller: FAM™/ROX™ normaliseringsplatta och en VIC™/ROX normaliseringsplatta
Beskrivning
Normaliseringsplattor används för att kalibrera olika instrument. Satsen innehåller en FAM™/ROX™ normaliseringsplatta och en VIC™/ROX™ normaliseringsplatta. Se användarhandboken för ditt instrument för fullständiga instruktioner om användning.
Se instrumentets användarhandbok för fullständiga instruktioner.
Beställningsinfo
Torrisfrakt; förvara i frysen (-5° till -30 °C)
Specifikationer
Butik på– 20 °C± 5 °C. | |
ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx | |
Realtids-PCR (qPCR) | |
2 x 96 brunnar plattor |
Proprietär mix | |
Normaliseringskit | |
Torr is | |
Spektralkalibrering |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
För in vitro diagnostisk användning.