Läs mer
Applied Biosystems™ Nukleasfritt vatten (1,75 ml/rör)
Beskrivning
Nukleasfritt vatten för användning i RNA-applikationer. 1,75 ml/rör
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
| Förpackning | 1 rör |
| Kvantitet | 1 x 1.75 mL tube |
| Frakt skick | Rumstemperatur |