Läs mer
Applied Biosystems™ Oligo d(T) 16 (50μ M)
Produktkod. 10187394
Change view
Kvantitet:
5 nmol, 100μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10187394 5 nmol, 100μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10187394 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer N8080128
Förenkla ditt arbetsflöde för genuttryckning
Använd kampanjkoden 27975
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Oligo(dT) 16 primer levereras i 100μ L av 10 mM TE, pH 7,0, vid en koncentration av 50μ M.
Invitrogen Oligo(dT) 16 Primer är en homo-oligomer deoxiribonukleotidpoly(dT) som är icke-fosforylerad och kemiskt syntetiserad.
Invitrogen Oligo(dT) 16 Primer är en homo-oligomer deoxiribonukleotidpoly(dT) som är icke-fosforylerad och kemiskt syntetiserad. Det används för priming och omvänd transkription av polyadenylerat poly(A)+ mRNA.
Fem nmol av Oligo (dT) 16 Primer levereras i 100μ L av 10 mM TE, pH 7,0, vid en koncentration av 50μ M.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Primer
Innehåll och lagring •Oligo(dT) 16  Primer (100μ L på 50μ M)
Butik på– 10 till– 30 °C.
Alikvotera för att undvika upprepad frysning och upptining.
Reningsmetod Omvänd fas HPLC
Frakt skick Torr is
Koncentration 50μ M
Primer Oligo dT
Kvantitet 5 nmol, 100μ L
För användning med (applikation) Omvänd transkription
Form Vätska