Läs mer
Applied Biosystems™ PCR-rör& Caps, RNase-fria, 0,2 ml (8-strips-format)
Beskrivning
Dessa 0,2 ml PCR-rör med lock tillhandahålls i ett 8-stripsformat och garanterat RNase- och DNase-fria. Utformningen av rör och lock gör att locken kan täta säkert med minimalt tryck. Polypropenrör är autoklavsäkra.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 125 remsor |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Material | Polypropen |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Renhet eller kvalitetsklass | RNas-fri, DNas-fri |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Förslutningstyp | 8-Strip Cap |
| Visa mer |