Läs mer
Applied Biosystems™ Platinum™ Multiplex PCR Master Mix
Produktkod. 12373583 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
2000 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
2000 reaktioner
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
12373583 50 reaktioner Varje
12383583 250 reaktioner Varje
12027809 2000 reaktioner 2000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12373583 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4464268
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Platinum Multiplex PCR Master Mix, 2X; GC Enhancer
Platinum Multiplex PCR Master Mix är designad speciellt för endpoint multiplex PCR.
Platinum Multiplex PCR Master Mix är en högspecificitet och hög genomströmningslösning designad speciellt för endpoint multiplex PCR och stöder enkel multiplexering med minimal optimering.
Prestandan hos Platinum Multiplex PCR Master Mix över ett brett spektrum av amplikonstorlekar tillåter förstärkning av mallar från 50 bp till 2,5 kb, vilket avsevärt förbättrar arbetsflödesflexibiliteten. Tillsammans med dess 20-plex-kapacitet och frånvaro av primerdimerer, ger den inte bara en lösning med hög genomströmning utan har också hög specificitet genom färre ospecifika primerbindningshändelser, vilket resulterar i mindre reaktions- och primeravfall.
Funktioner
  • Förstärker upp till 20 amplikoner i en enda reaktion
  • Förstärker produkter från 50 bp till 2,5 kb
  • Utför multiplexa PCR-reaktioner med minimal optimering
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •Platinum Multiplex PCR Master Mix, 2X (1 x 1,25 ml)
• GC Enhancer (1 x 0,3 mL)
Butik på– °15 C till– °25 C före öppning.
Mastermix kan förvaras kl– 15 C °till– 25 C °eller vid 4 °C (i upp till 30 dagar). GC Enhancer måste hållas vid– 15 °C till– 25 °C.
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras Platinum Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Multiplexförmåga Upp till 20-plex
Kvantitet 50 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, Multiplex PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 2,5 kb eller mindre
Volym 1.25 mL