Innehåller
Platinum Multiplex PCR Master Mix, 2X; GC Enhancer
Platinum Multiplex PCR Master Mix är en högspecificitet och hög genomströmningslösning designad speciellt för endpoint multiplex PCR och stöder enkel multiplexering med minimal optimering.
Prestandan hos Platinum Multiplex PCR Master Mix över ett brett spektrum av amplikonstorlekar tillåter förstärkning av mallar från 50 bp till 2,5 kb, vilket avsevärt förbättrar arbetsflödesflexibiliteten. Tillsammans med dess 20-plex-kapacitet och frånvaro av primerdimerer, ger den inte bara en lösning med hög genomströmning utan har också hög specificitet genom färre ospecifika primerbindningshändelser, vilket resulterar i mindre reaktions- och primeravfall.
Funktioner
- Förstärker upp till 20 amplikoner i en enda reaktion
- Förstärker produkter från 50 bp till 2,5 kb
- Utför multiplexa PCR-reaktioner med minimal optimering
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | •Platinum Multiplex PCR Master Mix, 2X (5 x 1,25 ml) • GC Enhancer (1 x 1,25 ml) Butik på– °15 C till– °25 C före öppning. Mastermix kan förvaras kl– 15 C °till– 25 C °eller vid 4 °C (i upp till 30 dagar). GC Enhancer måste hållas vid– 15 °C till– 25 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| Polymeras | Platinum Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Multiplexförmåga | Upp till 20-plex |
| Kvantitet | 250 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR, Multiplex PCR |
| Trohet (mot Taq) | 1X |
| Visa mer |