Läs mer
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ Färgsats
Produktkod. 15129534 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15129534 1 000 reaktioner Varje
1 options
Produktkod. 15129534 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4461146
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Protein Thermal Shift™ Buffert, Protein Thermal Shift™ Färga
Denna lösning minskar avsevärt tiden och kostnaden förknippad med screening av prover i förhållande till för närvarande tillgängliga metoder.
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ kit tillåter användare att använda ett färgämne som binder till exponerade hydrofoba rester för att övervaka den termiska stabiliteten hos proteiner med hjälp av ett realtids-PCR-instrument för att identifiera buffertförhållanden som stabiliserar proteinet av intresse eller screena bibliotek av ligander för föreningar som binder proteinet av intresse.
Spara tid och pengar med provscreening: Denna lösning minskar avsevärt tiden och kostnaden förknippad med screening av prover i förhållande till för närvarande tillgängliga metoder.
Två kit att välja mellan: De Protein Thermal Shift Dye Kit innehåller färgämnet och bufferten för att utföra experiment med proteinvärmeskift, tillräckligt för upp till 1000 reaktioner. De Protein Thermal Shift Startpaketet innehåller Dye Kit plus ett kontrollprotein och kontrollligand för testexperiment och felsökning. De Protein Thermal Shift Starter Kit-komponenter är förpackade i två lådor, en för förvaring vid -°20 C och den andra vid 4 °C, för maximal flexibilitet i reagensformulering.
Förenkla analysen med Protein Thermal Shift Programvara: Vår kompletta Protein Thermal Shift lösningen inkluderar analysmjukvara som är kompatibel med körfiler genererade från fem av våra realtids-PCR-system: StepOne™ Realtids PCR-system, StepOnePlus™ Realtids-PCR-system, 7500 Fast Real-Time PCR-system och ViiA 7 ™Real-Time PCR-system.
  • Skärmprover för relativ proteintermisk stabilitet
  • Screena molekyler (t.ex. småmolekylära läkemedelskandidater, fragmentbaserade bibliotek och antikroppar) för ligandbindning till proteiner på ett sätt med hög genomströmning
  • Skärmprover för stabilitetsförändringar efter proteinpunktmutationer eller modifieringar
  • Identifiera systematiskt lämpliga/optimala buffertförhållanden för mätning av protein-ligandinteraktioner, produktion av stabila proteinberedningar, proteinkristallisation och lagring av proteiner
  • QC-protein förbereds snabbt för att säkerställa proteinintegritet och/eller renhet
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur. Hållbarhet: Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring De Protein Thermal Shift™ Dye Kit innehåller färgämnet och bufferten för att utföra experiment med proteinvärmeskift, tillräckligt för upp till 1000 reaktioner. Förvara vid °18 C till °25 C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod Primer-probe
PCR-metod qPCR
Teknik Fluorescensintensitet
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Kit typ Färgsats
Produktlinje Protein Thermal Shift
Kvantitet 1 000 reaktioner
Frakt skick Rumstemperatur
Målspecificitet Inte målspecifik
För användning med (applikation) Protein Thermal Shift
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Provtyp Protein