Läs mer
Thermo Scientific™ Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5-remsplatta
Produktkod. 17899142 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10
Produktkod. Kvantitet
17899142 10
1 options
Produktkod. 17899142 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A55332
I lager
Konfigurera, överför och kör SureTect PCR-analyser i QuantStudio 5 instrument med hjälp av QuantStudio 5 Strip Plate bricka.
Konfigurera, överför och kör Thermo Scientific™ SureTect™ PCR-analyser i Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Livsmedelssäkerhet PCR-system i realtid som använder Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5-remsplattbricka.
Designad speciellt för användning med Thermo Scientific™ SureTect™ PCR-analys arbetsflöde QuantStudio 5 Strip Plate-brickan används vid sidan av Thermo Scientific™ 96-brunnars PCR-bas för att enkelt ställa in och överföra PCR-rör till QuantStudio 5 instrument oavsett provgenomströmning, vilket möjliggör ett enkelt, strömlinjeformat arbetsflöde för maximal effektivitet och produktivitet.
Använd QuantStudio 5 Strip Plate Fack för att ställa in, överföra och köra din SureTect Analyser i Quant Studio 5-instrumentet.
Designad för att fungera tillsammans med Thermo Scientific 96 Well PCR Base, den QuantStudio 5 Strip Plate Tray gör att du kan effektivisera din SureTect arbetsflöde oavsett provgenomströmning.
I kombination med vår omfattande portfölj av analyser och instrument i världsklass kan du utföra livsmedelssäkerhetstester med tillförsikt och veta exakt vad du får– kvalitet i kombination med enkelhet.
Vi är engagerade i att göra det möjligt för dig att uppleva det verkliga förtroendet för dina resultat, rätt första gången, varje gång, och Therrmo Scientific-&handeln; SureTect &handel; Realtids-PCR-systemet utvecklas ständigt för att stödja dina laboratorie- och testbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provtyp Mat
Beskrivning Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5-remsplattbricka
Innehåll och lagring Rumstemperatur
För användning med (utrustning) 0,1 ml block Quant Studio 5 Instrument
Kvantitet 10