Läs mer
Invitrogen™ Random Hexamers (50μ M)
Produktkod. 10609275
Change view
Kvantitet:
5 nmol, 100μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10609275 5 nmol, 100μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10609275 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer N8080127
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Innehåller slumpmässiga hexamerer (100μ L) vid en koncentration av 50μ M. Tillräckligt för 100 omvända transkriptioner av 20μ L vardera.
Slumpmässiga hexamerer är korta oligodeoxiribonukleotider med slumpmässig sekvens [d(N) 6 ] som hybridiserar till slumpmässiga komplementära ställen på ett mål-DNA eller RNA för att tjäna som primrar för DNA-syntes av ett DNA-polymeras eller omvänt transkriptas.
Random Hexamers are short oligodeoxyribonucleotides of random sequence [d(N)6] that anneal to random complementary sites on a target DNA or RNA to serve as primers for DNA synthesis by a DNA polymerase or reverse transcriptase.
For this product five nmoles of primer are supplied at a concentration of 50 μM.
Applications
Most commonly used for complementary DNA (cDNA) synthesis priming, these random hexamers may be used for a variety of applications including:
  • Two-step RT-qPCR
  • cDNA Synthesis
  • RT-PCR
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Primer
Innehåll och lagring •Slumpmässiga hexamers (100μ L på 50μ M), tillräckligt för 100 omvända transkriptioner av 20μ L varje
Butik kl– 15 till– 25 °C.
Frakt skick Torr is
Koncentration 50μ M
Primer Random Hexamer
Kvantitet 5 nmol, 100μ L
För användning med (applikation) DNA-syntes
Form Vätska