Läs mer
Applied Biosystems™ RNas-inhibitor
Produktkod. 10615995 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
2 000 enheter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10615995 2 000 enheter Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10615995 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer N8080119
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 SEK
    1153.65 SEK / 2000 enheter
    Save 306.35 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
100 μL vid 20 U/μ L. Tillräckligt för 100 omvända transkriptionsreaktioner, 20 L μvardera. RNas-inhibitor i lagringsbuffert: 20 mM HEPES-KOH, pH 7,6; 50 mM KCl; 8 mM DTT; och 50 % (volym/volym) glycerol.
Ingen DNas- eller endonukleasaktivitet
RNas-inhibitor (ribonukleasinhibitor) är ett 50 kDa rekombinant enzym som används för att hämma RNas-aktivitet. Den innehåller inte DNas eller endonukleasaktivitet.
  • Hämmar RNas-aktivitet —och förhindrar nedbrytning av RNA-mall
  • Saknar DNA-endonukleasaktivitet —för bättre produktutbyte
PCR och realtids-PCR, omvänd transkription
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50 mM
Innehåll och lagring Innehåll: 100μ L vid 20 U/μ L. Tillräckligt för 100 omvända transkriptionsreaktioner, 20μ l vardera. RNas-inhibitor i lagringsbuffert: 20 mM HEPES-KOH, pH 7,6; 50 mM KCl; 8 mM DTT; och 50 % (volym/volym) glycerol. Förvara vid -20 °C.
Kvantitet 2 000 enheter
Frakt skick Torr is