Läs mer
Applied Biosystems™ ROX™ Dye Calibration Plate, snabb 96-brunnar
Produktkod. 15840403 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 96-brunnars platta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15840403
Brand: Applied Biosystems™ 4432614
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att underhålla ditt realtids-PCR-instrument med Fast 96-brunnsblock.
Färgämneskalibrering bör köras efter lampbyte. Se användarhandboken för ditt instrument för fullständiga instruktioner om användning.
Färgämneskalibrering bör köras efter lampbyte. Se instrumentets användarhandbok för fullständiga instruktioner.
Beställningsinfo
Torrisfrakt; förvara i frysen (-5° till -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C± 5 °C.
Kalibrerat färgämne ROX, ROX™
För användning med (utrustning) ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Produkttyp Kalibreringsplatta för färgämne
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 x 96-brunnars platta
Kalibreringstyp Spektralkalibrering
För in vitro diagnostisk användning.