Läs mer
Thermo Scientific™ Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Strip Plate Bricklock
Produktkod. 17809152 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10
Produktkod. Kvantitet
17809152 10
1 options
Produktkod. 17809152 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A55971
 Begränsad artikel
I lager
Enkel provinställning och reducerade hanteringssteg aktiveras med hjälp av SimpliAmp Strip Plate Bricklock.
Pipettera och centrifugera med förtroende med Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Strip Plate Bricklock.
Används tillsammans med Thermo Scientific lysrör och genomträngningsbara tätningar för att säkert pipettera från lysrören och längs med Thermo Scientific Analysrör, centrifugera säkert med Thermo Scientific™ SureTect™ PCR Assay Workflow möjliggör ett enkelt, strömlinjeformat arbetsflöde för maximal effektivitet och produktivitet i ditt laboratorium.
Använd SimpliAmp Skala av plattbrickans lock för att säkert centrifugera SureTect PCR-rör och pipett från din SureTect lysrör i SureTect arbetsflöde.
Designad för att fungera tillsammans med Thermo Scientific lys- och PCR-rör, SimpliAmp Strip Plate bricka och hålbara tätningar, den SimpliAmp Strip Plate Tray Cover gör att du kan effektivisera din SureTect arbetsflöde oavsett provgenomströmning.
I kombination med vår omfattande portfölj av analyser och instrument i världsklass kan du utföra livsmedelssäkerhetstester med tillförsikt och veta exakt vad du får– kvalitet i kombination med enkelhet.
Vi är engagerade i att låta dig uppleva det verkliga förtroendet för dina resultat, rätt första gången, varje gång, och Thermo Scientific™ SureTect™ Realtids-PCR-systemet utvecklas ständigt för att stödja dina laboratorie- och testbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provtyp Mat
För användning med (utrustning) Thermo Scientific lys- och PCR-rör, SimpliAmp Strip Plate bricka och hålbara tätningar
Produktlinje SureTect
Kvantitet 10