Läs mer
Thermo Scientific™ Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Stripplåtbricka
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Enkel provinställning och reducerade hanteringssteg aktiveras med hjälp av SimpliAmp Strip Plate bricka.
Ställ in och överför SureTect lysrör in i SimpliAmp instrument som använder Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Strip Plate bricka.
Designad speciellt för användning med Thermo Scientific™ SureTect™ PCR-analys arbetsflöde SimpliAmp Strip Plate-brickan används vid sidan av Thermo Scientific™ 96 Well Base för att enkelt installera och överföra lysrör till SimpliAmp instrument, oavsett provgenomströmning, vilket minskar praktiska steg och möjliggör ett enkelt, strömlinjeformat arbetsflöde för maximal effektivitet och produktivitet i ditt laboratorium.
Använd SimpliAmp Strip Plate Tray för att enkelt ställa in och överföra din SureTect lysrör in i SimpliAmp instrument.
Designad för att fungera tillsammans med Thermo Scientific 96 brunnsbas, den SimpliAmp Strip Plate Tray gör att du kan effektivisera din Thermo Scientific™ SureTect™ PCR-analysarbetsflöde oavsett provgenomströmning.
I kombination med vår omfattande portfölj av analyser och instrument i världsklass kan du utföra livsmedelssäkerhetstester med tillförsikt och veta exakt vad du får– kvalitet i kombination med enkelhet.
Vi är engagerade i att låta dig uppleva det verkliga förtroendet för dina resultat, rätt första gången, varje gång, och Thermo Scientific™ SureTect™ Realtids-PCR-systemet utvecklas ständigt för att stödja dina laboratorie- och testbehov.
Specifikationer
Specifikationer
| Provtyp | Mat |
| Beskrivning | Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Strip Plate bricka |
| För användning med (applikation) | Livsmedelssäkerhet |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ SureTect™ PCR-analys arbetsflöde |
| Produktlinje | SureTect |
| Kvantitet | 10 |