Läs mer
Applied Biosystems™ StepOnePlus™ Realtids PCR System Spectral Calibration Kit (96 brunnar)
Produktkod. 10096224 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10096224 1 Kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10096224 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4371435
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Innehåller en bakgrundsplatta och två 96-brunnars snabbreaktionsplattor som innehåller spektrafärgämnen (plattor I& II). Platta I innehåller FAM , VIC , NED och ROX; Platta II innehåller SYBR grönt jag, JOE , och TAMRA .
Enkelt att använda kit fastställer de rena färgämnesspektra och flerkomponentvärden för FAM™/SYBR™ grönt jag, VIC™/JOE™ , och NED™/TAMRA™/ROX™ färgämnen på StepOnePlus™ RT-PCR-system.
De Applied Biosystems™ StepOnePlus™ Real-Time PCR System Spectral Calibration Kit innehåller en bakgrundsplatta och två förladdade, 96-brunnars snabba optiska reaktionsplattor som innehåller sju färgämnesstandarder.
Detta lättanvända kit gör det möjligt för användare att kalibrera StepOnePlus Realtids PCR-system snabbt och enkelt. Sätt i reaktionsplattorna under systeminstallationen, och systemet samlar automatiskt in färgstandarderna' spektral information. Systemets 'applikationsalgoritm använder sedan kalibreringsinformationen för att säkerställa korrekt dataanalys.
  • Ger exakt särskiljning av fluorescenssignalen för enskilda färgämnen i reaktionsblandningen
  • Inkluderar färgämnesstandarden Passive Reference I för signalnormalisering i alla realtids- och endpoint-reaktioner
Beställningsinfo
Torrisfrakt; butik på -15° till -25 C; °skydda mot ljus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller en bakgrundsplatta och två 96-brunnars snabbreaktionsplattor som innehåller spektrafärgämnen (plattorna I och II). Platta I innehåller FAM , VIC , NED och ROX; Platta II innehåller SYBR grönt jag, JOE , och TAMRA .
Förvara vid -15 °C till -25 °C. Skydda från ljus.
Kalibrerat färgämne FAM, JOE , NED , ROX , TAMRA™ , VIC , SYBR™ Grön
För användning med (utrustning) Applied Biosystems StepOnePlus™ Snabbt PCR-system i realtid, StepOnePlus™ , Snabbläge, StepOnePlus™ , Standardläge
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje StepOnePlus
Produkttyp Spektralkalibreringssats
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 Kit
Kalibreringstyp Spektralkalibrering