Läs mer
Applied Biosystems™ Snabb SYBR™ Grön Master Mix
Produktkod. 10459604 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 10
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10459604
Brand: Applied Biosystems™ 4385612
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold Fast DNA Polymerase LD, dNTPs with dUTP/dTTP blend, Passive Reference I and optimized buffer components
Kräver
Mall och primers
Designad för hastighet, SYBR™ Green mastermix tillhandahåller en snabb, pålitlig och kostnadseffektiv lösning för RT-PCR-tillämpningar utan att kompromissa med känslighet, specificitet, dynamiskt omfång eller PCR-effektivitet.
  • En snabb, pålitlig och kostnadseffektiv lösning för realtids-PCR-tillämpningar utan att kompromissa med känslighet, specificitet, dynamiskt omfång eller PCR-effektivitet
  • Realtids-PCR resultat på så snabbt som 35 minuter
  • Kan upptäcka mycket låga kopior av mål
  • Minimerar primer-dimer och icke-specifik amplifiering
  • Konsekvent amplifiering över ett brett dynamiskt område
  • Innehåller alla komponenter, exklusive mallen och primers, i en bekväm 2X mastermix
  • Förvara vid -5°C till -30°C
Inkluderar följande komponenter i en optimerad buffert:
  • AmpliTaq™ Fast DNA-polymeras, UP, ett mycket renat DNA-polymeras utformat för att möjliggöra omedelbar varmstart
    • Minimerar ospecifik produktbildning och gör det möjligt att ställa in reaktioner vid rumstemperatur
  • SYBR™ Green I-färgämne för att möjliggöra detektion av dubbelsträngat DNA
  • Deoxinukleotider (dNTP) för att bibehålla optimala PCR-resultat
  • Uracil-DNA Glycosylas (UDG) utformad för att minska överföringskontamination
  • Passiv intern referens baserad på patentskyddad ROX™-färgämne för att möjliggöra ökad precision
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller 1 x 5 ml-vialer. 2X-blandningen innehåller SYBR™ Green 1 färgämne, AmpliTaq Gold ™ Fast DNA-polymeras LD, dNTPs med dUTP/dTTP-blandning, passiv referens 1 och optimerade buffertkomponenter. Tillräckligt för 500 reaktioner av 20 μl vardera.
Förvaras vid -5 till -30 °C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod SYBR
Formatera Vial
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Fast DNA-polymeras, AmpliTaq Fast UP
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™ , Snabbläge, StepOnePlus™ , Snabbläge
Etikett eller färgämne SYBR Green
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje SYBR
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Renhet eller kvalitetsklass UPP (Ultra Pure)
Kvantitet 1 x 5 mL
Frakt skick Torr is
Tillräckligt för 500 reaktioner av 20 μl vardera
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 500 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 5 mL