Läs mer
Applied Biosystems™ Snabb SYBR™ Grön Master Mix
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Innehåller
SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold Fast DNA Polymerase LD, dNTPs with dUTP/dTTP blend, Passive Reference I and optimized buffer components
Kräver
Mall och primers
- En snabb, pålitlig och kostnadseffektiv lösning för realtids-PCR-tillämpningar utan att kompromissa med känslighet, specificitet, dynamiskt omfång eller PCR-effektivitet
- Realtids-PCR resultat på så snabbt som 35 minuter
- Kan upptäcka mycket låga kopior av mål
- Minimerar primer-dimer och icke-specifik amplifiering
- Konsekvent amplifiering över ett brett dynamiskt område
- Innehåller alla komponenter, exklusive mallen och primers, i en bekväm 2X mastermix
- Förvara vid -5°C till -30°C
Inkluderar följande komponenter i en optimerad buffert:
- AmpliTaq™ Fast DNA-polymeras, UP, ett mycket renat DNA-polymeras utformat för att möjliggöra omedelbar varmstart
- Minimerar ospecifik produktbildning och gör det möjligt att ställa in reaktioner vid rumstemperatur
- SYBR™ Green I-färgämne för att möjliggöra detektion av dubbelsträngat DNA
- Deoxinukleotider (dNTP) för att bibehålla optimala PCR-resultat
- Uracil-DNA Glycosylas (UDG) utformad för att minska överföringskontamination
- Passiv intern referens baserad på patentskyddad ROX™-färgämne för att möjliggöra ökad precision
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Innehåller 2x 5 ml-vialer. 2X-blandningen innehåller SYBR™ Green 1 färgämne, AmpliTaq Gold ™ Snabb DNA-polymeras LD, dNTP med dUTP/dTTP-blandning, passiv referens 1 och optimerade buffertkomponenter. Tillräckligt för 1000 reaktioner av 20 μl vardera. Förvaras vid -5 till -30 °C. Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA). |
| Detektionsmetod | SYBR |
| Formatera | Vial |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq Fast DNA-polymeras, AmpliTaq Fast UP |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™ , Snabbläge, StepOnePlus™ , Snabbläge |
| Etikett eller färgämne | SYBR Green |
| Visa mer |