Läs mer
Applied Biosystems™ Snabb SYBR™ Grön Master Mix
Produktkod. 10566555 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 10
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10566555 5 x 5 mL 1 uppsättning
10381275 1 x 1 mL -
10459604 1 x 5 mL Varje
10556555 2 x 5 mL 1 uppsättning
10631376 10 x 5 mL Paket med 10
10447494 1 x 50 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10566555 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4385617
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold Fast DNA Polymerase LD, dNTPs with dUTP/dTTP blend, Passive Reference I and optimized buffer components
Kräver
Mall och primers
Designad för hastighet, SYBR™ Green mastermix tillhandahåller en snabb, pålitlig och kostnadseffektiv lösning för RT-PCR-tillämpningar utan att kompromissa med känslighet, specificitet, dynamiskt omfång eller PCR-effektivitet.
  • En snabb, pålitlig och kostnadseffektiv lösning för realtids-PCR-tillämpningar utan att kompromissa med känslighet, specificitet, dynamiskt omfång eller PCR-effektivitet
  • Realtids-PCR resultat på så snabbt som 35 minuter
  • Kan upptäcka mycket låga kopior av mål
  • Minimerar primer-dimer och icke-specifik amplifiering
  • Konsekvent amplifiering över ett brett dynamiskt område
  • Innehåller alla komponenter, exklusive mallen och primers, i en bekväm 2X mastermix
  • Förvara vid -5°C till -30°C
Inkluderar följande komponenter i en optimerad buffert:
  • AmpliTaq™ Fast DNA-polymeras, UP, ett mycket renat DNA-polymeras utformat för att möjliggöra omedelbar varmstart
    • Minimerar ospecifik produktbildning och gör det möjligt att ställa in reaktioner vid rumstemperatur
  • SYBR™ Green I-färgämne för att möjliggöra detektion av dubbelsträngat DNA
  • Deoxinukleotider (dNTP) för att bibehålla optimala PCR-resultat
  • Uracil-DNA Glycosylas (UDG) utformad för att minska överföringskontamination
  • Passiv intern referens baserad på patentskyddad ROX™-färgämne för att möjliggöra ökad precision
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller 5x 5 ml-vialer. 2X-blandningen innehåller SYBR™ Green 1 färgämne, AmpliTaq Gold ™ Fast DNA-polymeras LD, dNTPs med dUTP/dTTP-blandning, passiv referens 1 och optimerade buffertkomponenter. Tillräckligt för 2500 reaktioner av 20 μl vardera.
Förvaras vid -5 till -30 °C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod SYBR
Formatera Vial
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Fast DNA-polymeras, AmpliTaq Fast UP
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™ , Snabbläge, StepOnePlus™ , Snabbläge
Etikett eller färgämne SYBR Green
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje SYBR
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Renhet eller kvalitetsklass UPP (Ultra Pure)
Kvantitet 5 x 5 mL
Tillräckligt för 2500 reaktioner av 20μl vardera
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 2500 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 5 x 5 mL