Läs mer
Applied Biosystems™ SYBR™ Green universell mastermix
Produktkod. 10607705 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10607705 1 x 1 mL Varje
10187094 1 x 5 mL Varje
10418454 2 x 5 mL 1 uppsättning
10115155 5 x 5 mL -
10666175 10 x 5 mL 1 uppsättning
10565385 1 x 50 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10607705 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4344463
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
2X mixture of SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, Passive Reference 1 (ROX), and optimized buffer components.
Allt du behöver för SYBR™ Green färgämnesbaserad PCR-amplifiering och detektion i ett rör.
Applied Biosystems™ SYBR™ Green universell mastermix kombinerar SYBR™ Green I-färgämne, AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras, dNTPs med dUTP, passiv referens 1 och optimerad buffert i en vial.
  • SYBR™ Green I-färgämne detekterar dubbelsträngat DNA, så specifika sonder krävs inte
  • AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras minimerar ospecifik produktbildning för att uppnå överlägsen prestanda
  • dUTP minskar avsevärt överföringskontamination när den används i kombination med uracil-DNA-glykosylas
  • Patenterade buffertförbättringar säkerställer prestanda och tillförlitlighet
  • Förblandade komponenter lagrade vid 2°till°8 C minskar analysens inställningstid avsevärt
Maximal flexibilitet och bekvämlighet:
  • Applied Biosystems™ SYBR™ Green universell mastermix ger maximal flexibilitet till reducerad kostnad eftersom inga målspecifika TaqMan™-sonder krävs
  • SYBR™ Green I-färgämne är ett dubbelsträngat DNA-bindande färgämne som detekterar eventuellt dubbelsträngat DNA som genereras under PCR
  • Varmstarts-enzymet AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras minimerar ospecifik produktbildning (inklusive primer-dimerer), vilket ger överlägsen prestanda och känslighet
  • Passiv intern referens 1 tillhandahålls för att normalisera icke-PCR-—relaterade fluorescensfluktuationer
  • Detta minimerar variabilitet från brunn till brunn som kan bero på en mängd olika orsaker, såsom pipettering och provavdunstning
  • SYBR™ Green I-färgämne är idealiskt för målidentifiering (screeningsanalyser) eller när ett begränsat antal analyser behövs.
  • Förvara vid -20°C
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring SYBR™ Green PCR mastermix i en 1 ml-vial Tillräckligt med reagens tillhandahålls för 40 reaktioner baserat på 50 μl reaktionsvolym. Förvara vid -20 °C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod SYBR
Form Koncentrerad
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Teknik Fluorescensintensitet
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, AB 7900 HT 384-brunnssystem, QuantStudio™ , StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge, ViiA™ 7 System, GeneAmp™ 5700
Etikett eller färgämne SYBR Green
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje SYBR
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 1 x 1 mL
Frakt skick Våt is
Tillräckligt för 40 reaktioner av 50 μl
Målspecificitet Inte målspecifik
För användning med (applikation) Genuttryck
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 40 reaktioner
Provtyp DNA
Volym 1 x 1 mL