Läs mer
Applied Biosystems™ SYBR™ Välj Master Mix
Kostnadseffektiv lösning för PCR-applikationer i realtid.
Brand: Applied Biosystems™ 4472920
29430.39 SEK valid until 2025-09-30
Use promo code "24271" to get your promotional price.
Innehåller: 2X mix contains SYBR GreenER dye, AmpliTaq DNA Polymerase UP, dNTPs with dUTP/dTTP blend, heat-labile UDG, ROX passive reference dye and optimized buffer components.
Beskrivning
- Specifik - minimera primer-dimer och icke-specifik amplifiering
- Reproducerbar och känslig - konsekvent förstärkning över ett brett dynamiskt område
- Ljus - innehåller SYBR™ GreenER™ färg för maximal ljusstyrka
- Överförd kontamineringskontroll - innehåller värmelabilt UDG
- Kan användas i antingen standard- eller snabbcyklingsläge
Formulerad för maximal specificitet:
- SYBR™ Select Master Mix innehåller alla komponenter som behövs för din PCR-reaktion i realtid, förutom mallen och primers, i en bekväm 2X-koncentrationsförblandning
- Mastermixen inkluderar AmpliTaq™ DNA Polymerase, UP, ett mycket renat DNA-polymeras med en egen varmstartmekanism som ger exceptionell specificitet
Få reproducerbara resultat över ett brett dynamiskt område:
- SYBR™ Select Master Mix är speciellt framtagen för att ge robusta resultat från 100 ng till 0,1 pg cDNA per reaktion och kan tillförlitligt detektera en enda kopia av genomiskt DNA
Innehåller SYBR™ GreenER™ Färgämne och värmelabil UDG:
- SYBR™ GreenER™ färgämne är mindre hämmande för PCR än SYBR™ Grön I-färgning resulterar i ljusare signaler
- Värmelabilt uracil-DNA-glykosylas (UDG) ingår för bekymmersfri kontamineringskontroll
Instrumentkompatibilitet:
- SYBR™ Select Master Mix kan användas i antingen standard- eller snabbcyklingsläge och är kompatibel med alla Applied Biosystems™ realtids-PCR-instrument förutom 7900HT realtids-PCR-systemet
- Den är också kompatibel med Bio-Rad IQ ™5, Roche LightCycler™ LC480, och Stratagene™ MX3005P™ system
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Wet Ice
Specifikationer
2X | |
SYBR | |
Vial | |
qPCR | |
Snabb eller standard | |
SYBR GreenER | |
SYBR™ | |
UPP (Ultra Pure) | |
100 reaktioner av 20μ L | |
Inbyggd varmstart | |
DNA (genomiskt), cDNA |
2x-blandningen innehåller SYBR™ GreenER™ färga, AmpliTaq™ DNA Polymerase UP, dNTPs med dUTP/dTTP-blandning, värmelabil UDG, ROX passiv referensfärg och optimerade buffertkomponenter. Innehåller 1 x 1 ml tub, tillräckligt för 100, 20μ L-reaktioner (10μ L Master Mix per reaktion). Förvara vid –2 °8 C. Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA). Se användarhandboken för rekommendationer för primerkoncentration för StepOne och StepOnePlus system. |
|
Vätska | |
Hög | |
AmpliTaq DNA-polymeras | |
7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , Snabbläge, StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Snabbläge, StepOnePlus™ , Standardläge, ViiA™ 7 System, AB StepOnePlus™ , Snabbläge, AB StepOne™ , Standardläge, AB 7500, snabbläge, AB 7500, standardläge, AB StepOne™ , Snabbläge, AB StepOnePlus™ , Standardläge | |
ROX (förblandad) | |
Realtids-PCR SYBR mastermix | |
10 x 5 mL | |
Genuttryck | |
5000 reaktioner | |
10 x 5 mL |
SYBR® Select Master Mix Product Bulletin
Filstorlek: 434.6 kB
Product Bulletin: SYBR® Select Master Mix
Filstorlek: 434.6 kB
Product Insert: SYBR Select Master Mix
Version: B
Filstorlek: 132.8 kB
SYBR Select Master Mix (Quick Reference)
Version: 4473368 C 8 May 13
Filstorlek: 119.5 kB
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Applied Biosystems™ SYBR™ Välj Master Mix > 10 x 5mL