Läs mer
Applied Biosystems™ SYBR™ Välj Master Mix
Produktkod. 13276519 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
1000 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Paket med 10
Paket med 2500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13276519 2 x 5 mL 1000 reaktioner
13246519 1 x 1 mL 100 reaktioner
13256519 1 x 5 mL 500 reaktioner
13266519 5 x 5 mL Paket med 2500
13236529 10 x 5 mL Paket med 10
13286519 1 x 50 mL 5000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 13276519 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4472918
Edge
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Innehåller
2X mix contains SYBR GreenER dye, AmpliTaq DNA Polymerase UP, dNTPs with dUTP/dTTP blend, heat-labile UDG, ROX passive reference dye and optimized buffer components.
Kostnadseffektiv lösning för PCR-applikationer i realtid.
  • Specifik - minimera primer-dimer och icke-specifik amplifiering
  • Reproducerbar och känslig - konsekvent förstärkning över ett brett dynamiskt område
  • Ljus - innehåller SYBR™ GreenER™ färg för maximal ljusstyrka
  • Överförd kontamineringskontroll - innehåller värmelabilt UDG
  • Kan användas i antingen standard- eller snabbcyklingsläge
Formulerad för maximal specificitet:
  • SYBR™ Select Master Mix innehåller alla komponenter som behövs för din PCR-reaktion i realtid, förutom mallen och primers, i en bekväm 2X-koncentrationsförblandning
  • Mastermixen inkluderar AmpliTaq™ DNA Polymerase, UP, ett mycket renat DNA-polymeras med en egen varmstartmekanism som ger exceptionell specificitet
Få reproducerbara resultat över ett brett dynamiskt område:
  • SYBR™ Select Master Mix är speciellt framtagen för att ge robusta resultat från 100 ng till 0,1 pg cDNA per reaktion och kan tillförlitligt detektera en enda kopia av genomiskt DNA
Innehåller SYBR™ GreenER™ Färgämne och värmelabil UDG:
  • SYBR™ GreenER™ färgämne är mindre hämmande för PCR än SYBR™ Grön I-färgning resulterar i ljusare signaler
  • Värmelabilt uracil-DNA-glykosylas (UDG) ingår för bekymmersfri kontamineringskontroll
Instrumentkompatibilitet:
  • SYBR™ Select Master Mix kan användas i antingen standard- eller snabbcyklingsläge och är kompatibel med alla Applied Biosystems™ realtids-PCR-instrument förutom 7900HT realtids-PCR-systemet
  • Den är också kompatibel med Bio-Rad IQ ™5, Roche LightCycler™ LC480, och Stratagene™ MX3005P™ system
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring 2x-blandningen innehåller SYBR™ GreenER™ färga, AmpliTaq™ DNA Polymerase UP, dNTPs med dUTP/dTTP-blandning, värmelabil UDG, ROX passiv referensfärg och optimerade buffertkomponenter. Innehåller 1 x 1 ml tub, tillräckligt för 100, 20μ L-reaktioner (10μ L Master Mix per reaktion). Förvara vid –2 °8 C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Se användarhandboken för rekommendationer för primerkoncentration för StepOne och StepOnePlus system.
Detektionsmetod SYBR
Form Vätska
Formatera Vial
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , Snabbläge, StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Snabbläge, StepOnePlus™ , Standardläge, ViiA™ 7 System, AB StepOnePlus™ , Snabbläge, AB StepOne™ , Standardläge, AB 7500, snabbläge, AB 7500, standardläge, AB StepOne™ , Snabbläge, AB StepOnePlus™ , Standardläge
Etikett eller färgämne SYBR GreenER
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje SYBR
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Renhet eller kvalitetsklass UPP (Ultra Pure)
Kvantitet 2 x 5 mL
Tillräckligt för 100 reaktioner av 20μ L
För användning med (applikation) Genuttryck
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 2 x 5 mL