Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix för qPCR
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in less time on an array of qPCR instrument platforms. It provides best in class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration.
TaqMan Fast Advanced mastermix ger exakt kvantifiering och pålitlighet på kortare tid på en rad qPCR-instrumentplattformar. Den ger bästa prestanda i sin klass, inklusive det bredaste kvantifierbara intervallet, i både enkkla och dubbla reaktioner, även med utmanande mål. TaqMan Fast Advanced mastermix innehåller AmpliTaq Fast DNA-polymeras, uracil-N-glykosylas (UNG), dNTPs med dUTP, ROX-färgämne (passiv referens) och optimerade buffertkomponenter. Den levereras i en 2X koncentration.
Funktioner i TaqMan Fast Advanced mastermix inkluderar:
- Bästa prestandan i sin klass —överlägsen känslighet, noggrannhet, dynamiskt omfång och specificitet jämfört med standardblandningar i standardläge
- Konstruerad för förbättrad bänkstabilitet —stabil vid rumstemperatur i upp till 72 timmar i förberedda reaktioner
- Optimerad för multiplexing —validerad för duplexing med exogena och endogena interna positiva kontrollanalyser
- Minskade körtider (<40 minuter) på snabb och standardinstrumentering —optimerad för snabbläge på snabba instrument och snabba cykelförhållanden på standardinstrument
- Övergår sömlöst till dina experiment —validerade med TaqMan-analyser för genuttryck och mikroRNA, och TaqMan-array-mikrofluidikskort.
Bästa prestandan i sin klass
TaqMan Fast Advanced mastermix har designats för att ge prestanda som är likvärdiga med eller bättre än standard mastermixar. Den har utvärderats mot de ledande leverantörernas standard- och snabb mastermixer för att säkerställa att den ger den bästa känsligheten, noggrannheten, dynamiska räckvidden och specificiteten i sin klass. TaqMan Fast Advanced mastermix’ dynamiska omfång (upp till 7 loggar) är det bredaste i branschen. Blandningens imponerande känslighet visas i figuren nedan som jämför Ct-värdena för TaqMan Fast Advanced mastermix och TaqMan universell PCR mastermix över en panel av genuttrycksanalyser.
Bänkstabilitet för hantering med hög genomströmning och bekvämlighet
TaqMan Fast Advanced mastermix har konstruerats för att bibehålla en hög prestandanivå i förberedda reaktioner i upp till 72 timmar. Stabiliteten hos denna blandning ger användare av vätskehanteringssystem med hög genomströmning försäkran om att resultaten på den första plattan kommer att efterlikna de för den sista plattan. Figuren nedan visar en analys som kördes vid montering (tid 0) och efter 72 timmars inkubation vid 30°C, som simulerar det mest extrema scenariot i rumstemperatur.
För dem med mindre extrema genomströmningsbehov ger den förbättrade stabiliteten hos denna mastermix en övergripande extra bekvämlighet till ditt arbetsflöde, eftersom du inte längre är tvungen att omedelbart köra plattor vid montering.
Optimerad för multiplexing
Vi inser att självförtroende är avgörande när det kommer till dina resultat. För ökat förtroende för resultaten i varje brunn har TaqMan Fast Advanced mastermix utformats för att hjälpa till att leverera exakta resultat för dubbla reaktioner med hjälp av en intern positiv kontroll (IPC). Figuren nedan visar resultat för det experimentella måletβ -aktin (gennamn: ACTB), som serieutspäddes och amplifierades i singelmålsreaktioner och duplexreaktioner.
Validerad för mikroRNA-analyser TaqMan
Fast Advanced mastermix har validerats för användning med flera realtids-PCR-tillämpningar, inklusive mikroRNA-analyser. Formuleringen ger hög specificitet och dynamiskt omfång, de två mest kritiska prestandaattributen som definierar framgångsrika resultat när man arbetar med mikroRNA. Data i figuren nedan visar utmärkt PCR-linjäritet över ett 6-log-intervall av ingångsmall.
Kortare körtider på standardinstrument
TaqMan Fast Advanced mastermix har optimerats för användning med både snabb- och standardinstrument, vilket gör att forskare som för närvarande äger standardinstrument också kan dra nytta av de prestandafördelar och tidsbesparingar som denna mix ger. Figuren nedan visar de imponerande resultat som uppnåddes när TaqMan Fast Advanced mastermix användes under snabba termiska cyklingsförhållanden på Applied Biosystems 7300 realtids-PCR System. Mixen har testats med all Applied Biosystems standard realtids-PCR-instrumentering (7900HT-, 7500- och 7300-system) för att möjliggöra framgång oberoende av om du äger ett snabbaktiverat instrument eller inte.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Innehåller 10 rör (5 ml vardera) 2X TaqMan™ Fast Advanced mastermix tillräckligt för 5000 reaktioner™ TaqMan Fast Advanced mastermix innehåller AmpliTaq™ Fast DNA-polymeras, Uracil-N-glykosylas (UNG), dNTPs (med dUTP), ROX™-färgämne (passiv referens) och optimerad buffert. Förvara vid 2 °C till 8 °C i mörker. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Form | Vätska |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq snabb DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System |
| Multiplexförmåga | Duplex |
| Visa mer |