Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Snabbt virus 1-Step Master Mix för qPCR
Beskrivning
Funktionerna i kitet har valts ut för att förbättra virusdetektion på vanliga provtyper. Ett enkelrörsformat möjliggör enhetlig hantering och bearbetning av både RNA- och DNA-virus.
TaqMan Fast Virus 1-stegs-mastermix är designad för snabb, mycket känslig realtids-RT-PCR -RT-PCR även i närvaro av utmanande PCR-hämmare. 4X-formuleringen ger förbättrad detektering av både RNA- och DNA-virus och är idealisk för multiplexa genuttrycksstudier, även med låg målinmatning. TaqMan Fast Virus 1-stegs-mastermix har ett format med ett rör för enhetlig hantering och bearbetning, samtidigt som den ger qPCR-cykling på mindre än 30 minuter, vilket är användbart när man arbetar i arbetsflöden med hög genomströmning.
Viktiga produktegenskaper:
- Högkänslig —4X mastermix för att amplifiera både RNA och DNA med förbättrad känslighet
- Konsekventa resultat —formulerade för att hantera vanliga RT-PCR-hämmare som finns i blod, avföring och andra svåra prover
- Förenklad applikation— en-rör, ettstegs mastermix, erbjuder en enkelkörningsprofil med RNA och DNA, vilket möjliggör enkel mix-and-match av mål på en tallrik
- Målflexibilitet —fungerar i singleplex, multiplex och med exogena eller endogena interna kontroller
- Hög effektivitet —ökad qRT-PCR-hastighet på snabba och på standardinstrument
Två formuleringar
Mastermixen finns i två formuleringar:
- TaqMan Fast Virus 1-stegs-mastermix innehållande ROX-färgämne som passiv referens rekommenderas för singleplex (1 sond) och upp till triplex (3 sonder) reaktioner
- TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex mastermix (ingen ROX), som inte innehåller en passiv referens, rekommenderas för användning med analyser som använder JUN-färgämne (eller liknande utelämnande våglängd) eller för multiplexing av högre ordning (> 3 mål)
Hög känslighet
Många vanliga forskningsprover med virala nukleinsyror har mycket låga målnivåer. Vi har optimerat mastermixen för högkänslig detektering av virala mål. Med den mer koncentrerade mastermixen kan du ställa in mindre reaktioner, vilket innebär att du kan utföra snabba cyklingsprotokoll och få minst samma känslighet som förväntas av qPCR med standardcykling. Alternativt kan större provmängder läggas till i standardreaktionsvolymerna för mer exakt kvantifiering av lågtiterprover (se figur nedan).
Konsekventa resultat i närvaro av hämmare
Forskningsprover som vanligtvis analyseras för virus inkluderar blod, smuts och vävnader. Buffertkomponenter och patenterade tillsatser i TaqMan Fast Virus 1-stegs-mastermix har optimerats för att hantera RT-PCR-hämmare (bilden nedan) för att säkerställa konsekvent prestanda även med dessa svåra prover, så att du kan vara mer säker på dina resultat.
Flexibilitet i mål
Det är vanligt att laboratorier testar både RNA- och DNA-virus i en mängd olika prover. För att förenkla dina experiment har ett enda TaqMan Fast Virus 1-stegs-mastermix-protokoll utvecklats för att analysera båda typerna av nukleinsyra, så att du kan utföra RNA- och DNA-virusanalyser bredvid varandra på samma platta med samma hanteringssteg (bilden nedan). Eftersom virusforskning ofta omfattar multiplexerade primers och sonder och interna reaktionskontroller har vi dessutom optimerat mastermixen så att den fungerar med flera målamplikoner (figur nedan).
Snabba resultat
TaqMan Fast Virus 1-stegs-mastermix påskyndar din tid till resultat och maximerar användningen av dina realtids-PCR-instrument med ett snabbt protokoll. Formuleringen med hög koncentration gör det möjligt att tillsätta mer målnukleinsyraprov i de mindre reaktionsvolymer som krävs för att köra snabba protokoll. Detta gör att du kan bibehålla känsligheten med forskningsprover med låg titer samtidigt som du förbättrar hastigheten och genomströmningen (figur nedan).
TaqMan Fast Virus 1-stegs-mastermix tillhandahåller ett tillförlitligt och effektivt reagens för realtids-RT-PCR -RT-PCR av virusprover som inte offrar precisionen. Dess robusta prestanda i närvaro av vanliga RT-PCR-hämmare och dess bekväma och flexibla reaktionsuppsättning gör att du kan känna dig mer säker på dina resultat.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 x 1 mL rör med 4X RT-PCR-mastermix tillräckligt för 200 reaktioner. Komponenter: • AmpliTaq™ Fast DNA-polymeras, UP • Termostabilt MMLV omvänt transkriptas • dNTP:er • RNas-hämmare • ROX™ färgämne (passiv referens) Förvara vid -°15 C till -25 °C i mörker. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Form | Vätska |
| Formatera | Provrör |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Polymeras | AmpliTaq snabb DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Applied Biosystems AmpQuest 96 |
| Multiplexförmåga | Upp till 3-plex |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Visa mer |