Beskrivning
Kräver
Mall och primers
TaqMan™ genuttryck mastermix har validerats med TaqMan™ Genuttrycksanalyser och tillämpade biosystem™ realtidssystem, som tillhandahåller exakt kvantifiering för en mängd genuttrycksbaserade realtids-qPCR-tillämpningar, inklusive sällsynt transkriptdetektion, genuttrycksanalys, patogendetektion och kvantifiering av viral belastning, samtidig amplifiering av två mål, såväl som specifik detektion av genfamiljemedlemmar
TaqMan™ genuttryck mastermix innehåller AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras, UP (Ultra Pure) för varmstarts-aktivering och förbättrad detektion av bakteriella mål, en blandning av dNTP:er med dTTP/dUTP och Uracil-DNA Glycosylas (UDG) för att minimera överförd PCR-kontamination, och en passiv intern referens baserad på patenterad ROX™-färgämne för suverän precision på Applied Biosystems™ realtids-PCR-instrument.
- Ger exakt och tillförlitlig qPCR-kvantifiering i realtid över nio loggar av linjärt dynamiskt omfång
- TaqMan Gene Expression mastermix är en optimerad 2X-blandning som innehåller alla komponenterna, exklusive mallen och primers, för känslig detektion ner till en kopia av målet
- Utökad bänkstabilitet ger konsekventa resultat för automatiserade vätskehanteringssystem
- Detta gör det till valet för högkapacitetsprovbehandling över natten eller under helgen
- Validerad med TaqMan-genexpressionsanalyser och Applied Biosystems realtids-system, vilket ger exakt kvantifiering för en mängd olika genuttrycksbaserade –realtids-qPCR-tillämpningar
- Tillämpningar inkluderar sällsynt transkriptdetektion, genuttrycksanalys, patogendetektering och kvantifiering av viral belastning, samtidig amplifiering av två mål, såväl som specifik detektion av genfamiljemedlemmar
- Förvara vid 2°C till 8°C
TaqMan Gene Expression mastermix innehåller:
- AmpliTaq Gold DNA-polymeras, UP (Ultra Pure), för varmstartsaktivering och förbättrad detektion av bakteriella mål
- En blandning av dNTP med dTTP/dUTP och uracil-DNA-glykosylas (UDG) för att minimera överförd PCR-kontamination
- En passiv intern referens baserad på patenterad ROX-färgämne för suverän precision på AApplied Biosystems realtids-PCR-instrument
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 1 rör (1 ml) 2X TaqMan™ genuttryck mastermix tillräckligt för 40 reaktioner. Förvara vid 2 °C till 8 °C. TaqMan™ genuttryck mastermix innehåller AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras (Ultra Pure), Uracil-DNA-glykosylas, dNTPs (med dUTP), ROX™ Passiv referens och optimerade buffertkomponenter. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Form | Vätska |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Snabb realtids PCR SystemStepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Produktlinje | TaqMan |
| Renhet eller kvalitetsklass | UPP (Ultra Pure) |
| Visa mer |