Läs mer
TaqMan™ TaqMan™ Gene Expression Master Mix
Produktkod. p-4919401 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10015414 10 x 5 mL -
10330595 1 x 1 mL -
10259474 2 x 5 mL 1 uppsättning
10126674 5 x 5 mL 1 uppsättning
10525395 1 x 5 mL Varje
10005754 1 x 50 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10015414 Leverantör TaqMan™ Leverantörsnummer 4369542
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Mall och primers
Exakt och pålitlig qPCR-kvantifiering i realtid över 9 loggar av linjärt dynamiskt omfång med Applied Biosystems™ TaqMan™ genuttryck mastermix.
TaqMan™ genuttryck mastermix har validerats med TaqMan™ Genuttrycksanalyser och tillämpade biosystem™ realtidssystem, som tillhandahåller exakt kvantifiering för en mängd genuttrycksbaserade realtids-qPCR-tillämpningar, inklusive sällsynt transkriptdetektion, genuttrycksanalys, patogendetektion och kvantifiering av viral belastning, samtidig amplifiering av två mål, såväl som specifik detektion av genfamiljemedlemmar
TaqMan™ genuttryck mastermix innehåller AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras, UP (Ultra Pure) för varmstarts-aktivering och förbättrad detektion av bakteriella mål, en blandning av dNTP:er med dTTP/dUTP och Uracil-DNA Glycosylas (UDG) för att minimera överförd PCR-kontamination, och en passiv intern referens baserad på patenterad ROX™-färgämne för suverän precision på Applied Biosystems™ realtids-PCR-instrument.
  • Ger exakt och tillförlitlig qPCR-kvantifiering i realtid över nio loggar av linjärt dynamiskt omfång
  • TaqMan Gene Expression mastermix är en optimerad 2X-blandning som innehåller alla komponenterna, exklusive mallen och primers, för känslig detektion ner till en kopia av målet
  • Utökad bänkstabilitet ger konsekventa resultat för automatiserade vätskehanteringssystem
  • Detta gör det till valet för högkapacitetsprovbehandling över natten eller under helgen
  • Validerad med TaqMan-genexpressionsanalyser och Applied Biosystems realtids-system, vilket ger exakt kvantifiering för en mängd olika genuttrycksbaserade –realtids-qPCR-tillämpningar
  • Tillämpningar inkluderar sällsynt transkriptdetektion, genuttrycksanalys, patogendetektering och kvantifiering av viral belastning, samtidig amplifiering av två mål, såväl som specifik detektion av genfamiljemedlemmar
  • Förvara vid 2°C till 8°C
TaqMan Gene Expression mastermix innehåller:
  • AmpliTaq Gold DNA-polymeras, UP (Ultra Pure), för varmstartsaktivering och förbättrad detektion av bakteriella mål
  • En blandning av dNTP med dTTP/dUTP och uracil-DNA-glykosylas (UDG) för att minimera överförd PCR-kontamination
  • En passiv intern referens baserad på patenterad ROX-färgämne för suverän precision på AApplied Biosystems realtids-PCR-instrument
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10 flaskor (5 ml vardera) 2X TaqMan™ genuttryck mastermix tillräckligt för 2000 reaktioner. Förvara vid 2 °C till 8 °C.
TaqMan™ genuttryck mastermix innehåller AmpliTaq Gold™ DNA-polymeras (Ultra Pure), Uracil-DNA-glykosylas, dNTPs (med dUTP), ROX™ Passiv referens och optimerade buffertkomponenter.
Detektionsmetod Primer-probe
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Snabb realtids PCR SystemStepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje TaqMan
Renhet eller kvalitetsklass UPP (Ultra Pure)
Kvantitet 10 x 5 mL
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Volym 10 x 5 mL