Innehåller
Contains 2 x 50mL TaqMan™ GTXpress™ Master Mix (2X master mix containing AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, UP, dNTPs, Tracking Dye and ROX™ Dye).
TaqMan™ GTXpress™ Master Mix levererar exakta genotypningsresultat med robust prestanda på mindre än 50 minuter. Förpackningen på 100 mL (2 x 50 mL) innehåller reagens som är tillräckliga för att utföra 40 000 PCR-reaktioner (5 μL/reaktion).
- Kompatibel med både snabb- och standardläges termiska cyklingsförhållanden
- Förblandade komponenter lagrade vid 2° till °8 C minskar analysens inställningstid avsevärt
- Validerad med alla typer av Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotypningsanalyser
- Förlängd PCR-cykling kan användas för dåligt amplifierade eller provbegränsade reaktioner TaqMan™ GTXpress™ Master Mix säljs även som en del av TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit, som ger realtids-PCR-färdigt DNA på 5 min. från en mängd olika prover, allt från blod till buckala pinnar till växtvävnader. För mer information om TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit, se Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit Protocol.
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 x 10 ml TaqMan™ GTXpress™ Master Mix (2X mix av AmpliTaq™ Snabbt DNA-polymeras, UP, dNTPs, Tracking Dye och ROX™ Färga). Räcker för 4 000 reaktioner. Förvara vid 2-°8 C. Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA). |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Enkel flaska |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| Teknik | SNP genotypning (PCR-baserad i realtid) |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ Standardläge, StepOne™ Snabbt läge |
| Visa mer |