Läs mer
TaqMan™, GTXpress™ TaqMan™ GTXpress™ Master Mix
Produktkod. 10605805 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
10 mL
50 mL
2 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
20000 reaktioner
40000 reaktioner
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10605805 2 x 50 mL 40000 reaktioner
10635975 1 mL Varje
10239234 10 mL 10ml
10625975 50 mL 20000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10605805 Leverantör TaqMan™, GTXpress™ Leverantörsnummer 4401857
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Contains 2 x 50mL TaqMan™ GTXpress™ Master Mix (2X master mix containing AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, UP, dNTPs, Tracking Dye and ROX™ Dye).
Kombinerar AmpliTaq™ Snabbt DNA-polymeras, UP, dNTPs, Tracking Dye och ROX™ färgämne i ett bekvämt format för enkelflaskor.
TaqMan™ GTXpress™ Master Mix levererar exakta genotypningsresultat med robust prestanda på mindre än 50 minuter. Förpackningen på 100 mL (2 x 50 mL) innehåller reagens som är tillräckliga för att utföra 40 000 PCR-reaktioner (5 μL/reaktion).
De TaqMan™ GTXpress™ Master Mix levererar exakta genotypningsresultat med robust prestanda på mindre än 50 minuter. Applied Biosystems™ TaqMan™ GTXpress™ Master Mix (2X) kombinerar AmpliTaq™ Snabbt DNA-polymeras, UP, dNTPs, Tracking Dye och ROX™ färgämne i ett bekvämt format för enkelflaskor. Förpackningen på 100 mL (2 x 50 mL) innehåller reagens som är tillräckliga för att utföra 40 000 PCR-reaktioner (5 μL/reaktion).
  • Kompatibel med både snabb- och standardläges termiska cyklingsförhållanden
  • Förblandade komponenter lagrade vid 2 °–°8 C minskar avsevärt analysens inställningstid
  • Validerad med alla typer av Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotypningsanalyser
  • Förlängd PCR-cykling kan användas för dåligt amplifierade eller provbegränsade reaktioner TaqMan™ GTXpress™ Master Mix säljs även som en del av TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit, som tillhandahåller realtids-PCR-färdigt DNA på 5 minuter från en mängd olika prover, allt från blod till buckala pinnar till växtvävnader. För mer information om TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit, se Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit Protocol (PN. 4402136).
  • Beställningsinfo
    Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Koncentration 2X
    GC-rik PCR-prestanda Hög
    PCR-metod qPCR
    Kvantitet 2 x 50 mL
    För användning med (applikation) Genotypsbestämning