Läs mer
TaqMan™, GTXpress™ TaqMan™ GTXpress™ Master Mix
Produktkod. 10635975 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
10 mL
50 mL
2 x 50 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
20000 reaktioner
40000 reaktioner
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10635975 1 mL Varje
10239234 10 mL 10ml
10625975 50 mL 20000 reaktioner
10605805 2 x 50 mL 40000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10635975 Leverantör TaqMan™, GTXpress™ Leverantörsnummer 4403311
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
Contains 2 x 50mL TaqMan™ GTXpress™ Master Mix (2X master mix containing AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, UP, dNTPs, Tracking Dye and ROX™ Dye).
Kombinerar AmpliTaq™ Snabbt DNA-polymeras, UP, dNTPs, Tracking Dye och ROX™ färgämne i ett bekvämt format för enkelflaskor.
TaqMan™ GTXpress™ Master Mix levererar exakta genotypningsresultat med robust prestanda på mindre än 50 minuter. Förpackningen på 100 mL (2 x 50 mL) innehåller reagens som är tillräckliga för att utföra 40 000 PCR-reaktioner (5 μL/reaktion).
  • Kompatibel med både snabb- och standardläges termiska cyklingsförhållanden
  • Förblandade komponenter lagrade vid 2° till °8 C minskar analysens inställningstid avsevärt
  • Validerad med alla typer av Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotypningsanalyser
  • Förlängd PCR-cykling kan användas för dåligt amplifierade eller provbegränsade reaktioner TaqMan™ GTXpress™ Master Mix säljs även som en del av TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit, som ger realtids-PCR-färdigt DNA på 5 min. från en mängd olika prover, allt från blod till buckala pinnar till växtvävnader. För mer information om TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit, se Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit Protocol.
Order Info
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller 1 ml av TaqMan™ GTXpress™ Master Mix (2X) med AmpliTaq™ Snabbt DNA-polymeras, UP, dNTPs, Tracking Dye och ROX™ Färga. Räcker för 400 reaktioner. Förvara vid 2-°8 C.
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA).
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Enkel flaska
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
Teknik SNP genotypning (PCR-baserad i realtid)
För användning med (utrustning) QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ Standardläge, StepOne™ Snabbt läge
Genotypningsmål SNP:er (okänd eller många), SNP:er (känd)
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje GTXpress, TaqMan
Produkttyp mastermix
Renhet eller kvalitetsklass UPP (Ultra Pure)
Kvantitet 1 mL
Frakt skick Våt is
För användning med (applikation) Genotypsbestämning
Trohet (mot Taq) 2 X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 40 000 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), Sample-to-SNP™ Kit Lysates
Volym 100 mL