Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Low Density Array Spectral Calibration Kit
Produktkod. 10341465 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10341465 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10341465 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4362745
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45940.00 SEK
    36292.60 SEK / 1 uppsättningar
    Save 9647.40 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Inkluderar ett bakgrundsrör, tre separata rena färgämnesstandarder (FAM™ , ROX™,VIC™ ), och fyra tomma TaqMan™ Lågdensitetsmatriser.
Används för att validera prestandan för Applied Biosystems™ 7900HT snabba realtids-PCR-system med TaqMan™ Low Density Array Block Upgrade.
De TaqMan™ Low Density Array Spectral Calibration Kit innehåller fyra tomma TaqMan™ Low Density Array, ett bakgrundsrör och tre separata rena färgämnesstandarder (FAM™ , ROX™,VIC™ ). Sätt i de laddade kalibreringsmatriserna under systeminstallationen, och systemet samlar in färgämnesstandardens spektralinformation. Systemets applikationsalgoritm använder sedan kalibreringsinformationen för att säkerställa korrekt dataanalys. För att säkerställa korrekta resultat rekommenderar vi att ditt instruments prestanda verifieras var sjätte månad.
Sätt in laddade kalibreringsmatriser under systeminstallationen, och systemet samlar in färgämnesstandarderna' spektral information. Systemets 'applikationsalgoritm använder sedan kalibreringsinformationen för att säkerställa korrekt dataanalys. För att säkerställa korrekta resultat bör instrumentets prestanda verifieras var sjätte månad.
Beställningsinfo
Butik vid -15° till -25 °C; skydda mot ljus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Inkluderar ett bakgrundsrör, tre separata rena färgämnesstandarder (FAM™ , ROX™,VIC™ ), och fyra tomma TaqMan™ Lågdensitetsmatriser. Förvara vid -15 till -25 °C. Skydda från ljus.
Kalibrerat färgämne FAM, ROX , VIC
För användning med (utrustning) 7900 HT LDA-system
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Spektralkalibreringssats
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Kvantitet 1 kit
Kalibreringstyp Spektralkalibrering