Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix
Produktkod. 15441823 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
2 x 5 mL
50 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
50ml
5ml
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441823 2 x 5 mL Paket med 2
15480614 1 mL 1ml
15529001 5 mL 5ml
15564279 5 x 5 mL Paket med 5
15362326 10 x 5 mL Paket med 10
15420624 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15441823 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4461884
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix är formulerad för att förstärka upp till 4 mål i en enda reaktion, vilket ger kortare körtider (mindre än 40 minuter).
  • Optimerad för multiplexering - validerad för quadplex-genuttryck och genotypningsanalyser
  • Klassens bästa prestanda - överlägsen känslighet, noggrannhet, dynamiskt omfång och specificitet
  • Minskade körtider på snabb och standardinstrumentering - optimerad för snabbt läge på snabba instrument och snabba cykelförhållanden på standardinstrument
  • Sömlös integrering i dina experiment – validerad med Applied Biosystems™ TaqMan™ analyser och TaqMan™ QSY™ sonder för genuttryck och genotypningsexperiment
  • Överförd kontamineringskontroll - innehåller värmelabilt UDG
  • Bred instrumentkompatibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller 2 flaskor (5 mL vardera) med 2X TaqMan™ Multiplex Master Mix tillräckligt för 1000 reaktioner.
TaqMan™ Multiplex Master Mix innehåller AmpliTaq™ Snabbt DNA-polymeras, uracil-N-glykosylas (UNG), dNTPs (med dUTP), MUSTANG PURPLE™ färgämne (passiv referens) och optimerad buffert.
Förvara i kylskåp (2 –8 °C).
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod Multiplex qPCR
Polymeras AmpliTaq snabb DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Multiplex Master Mix
Kvantitet 2 x 5 mL
Tillräckligt för 1000 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck, Virusdetektion
Trohet (mot Taq) 2 X
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Provtyp DNA
Volym 10 mL