Beskrivning
- Amplifiera cDNA-mål lika utan att införa partiskhet
- Analysera mRNA från alla värdefulla prover som laserinfångningsmikrodissektioner, nålbiopsier och formalinfixerade paraffininbäddade vävnader (FFPE)
- Sträck ut så lite som 1 ng cDNA till 200 realtids-PCR-reaktioner för genuttrycksanalys med TaqMan™ Genuttrycksanalyser
- Analysera upp till 100 genuttrycksmål med minimal praktisk tid
Beställningsinfo
Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 2X TaqMan PreAmp Master Mix (1 mL), TaqMan™ Gene Expression Master Mix (5 ml), och TaqMan™ PreAmp Master Mix Kit Snabbreferenskort. Förvara masterblandningar vid 2-°8 C. Garanterad minsta hållbarhetstid är 60 dagar (exakt utgångsdatum tryckt på produkten och CofA). |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| För användning med (utrustning) | 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System |
| Passiv referensfärg | Inga ROX |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttyp | PreAmp Master Mix Kit |
| Visa mer |