Description
Includes
TaqMan™ Universal PCR Master Mix, nr AmpErase™ UNG, eukaryot 18S rRNA TaqMan™ Analys (med två omärkta PCR-primers och en märkt TaqMan™ sond), plus ett prov av humant Raji-cDNA
Genspecifik, redo att användas TaqMan™ Gene Expression Assays och Universal Master Mix ger dig ett snabbt och enkelt sätt att mäta förändringar i genuttryck.
- Enkel procedur ger dig snabba resultat
- Hot-Start DNA Polymerase enzymsystem minimerar ospecifik produktförstärkning för tillförlitliga resultat
- Används med: 7500 Real-Time PCR System med Dell™ Notebook, 7500 Real-Time PCR System med Dell™ Tower, 7900HT Fast Real-Time PCR-system med 384-brunnars blockmodul, 7900HT Fast Real-Time PCR-system med 384-brunnars blockmodul och automationstillbehör, 7900HT Fast Real-Time PCR-system med standard 96-brunnars blockmodul, 7900HT System Automation Accessory Accessory Upgrade, 7900HT System Automation Accessory Upgrade, 7900HT System Upgrade 79004HT Standard 96-brunnars Block Upgrade Kit, ABI PRISM™ 7000 Sequence Detection System (Notebook)
Färdig att använda genuttryckslösning:
- De TaqMan™ Reagens Starter Kit innehåller ett prov av TaqMan™ Universal PCR Master Mix, och TaqMan™ Gene-Expression Assay (Eukaryot 18S rRNA), plus ett prov av humant Raji-cDNA - allt du behöver för 18S-genexpressionsanalys
- Kombinera helt enkelt dessa reagenser enligt instruktionerna för att generera reproducerbara och kvantitativa genuttrycksdata
Ett komplett, integrerat genuttryckssystem:
- Eliminera tidskrävande mastermix-formulering och analysoptimering med TaqMan™ Gen-expressionsanalyser och TaqMan™ Universal PCR Master Mix, genom att använda universella cyklingsförhållanden och föroptimerade reagenser
Order Info
Leveransvillkor: Torr is
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Detta kit innehåller TaqMan™ Universal PCR Master Mix, nr AmpErase™ UNG, eukaryot 18S rRNA TaqMan™ Analys (med två omärkta PCR-primers och en märkt TaqMan™ sond), plus ett prov av humant Raji-cDNA. Förvara PCR-blandningen vid 2° till °8 C. Förvara resten av kitets innehåll vid -15° till -25 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7500 System, AB 7900 HT 384-brunnssystem |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttyp | PCR-reagens |
| Kvantitet | 1 kit |
| Show More |